주요 문서
AXYSCT050SSOS
Self standing screw cap tubes and attached caps with O-rings
capacity 0.5 mL, orange, sterile
동의어(들):
centrifuge tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.22
material
orange
screw top cap
무균
sterile
특징
RCF 20,000 × g
포장
pack of 500 tubes
case of 8 packs
제조업체/상표
Axygen Inc
Corning
용량
0.5 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)