AXYPCR96LPFLTC
PCR microplate with flat top
low profile, size 96 wells, pkg of 4x25plates/cs, clear
동의어(들):
96 multiwell plate, 96 well PCR plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.22
material:
conical bottom wells
추천 제품
material
conical bottom wells
무균
non-sterile
특징
lid: no
skirt: no
제조업체/상표
Axygen Inc PCR-96-LP-FLT-C
Corning
포장
pkg of 4x25plates/cs
크기
96 wells
웰 용적
100 μL
색상
clear
적합성
suitable for (qPCR)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Axygen® 96-well flat top PCR microplate is ideal for use with standard Biometra thermal cyclers, Eppendorf MasterCycler qPCR, MJ Opticon/Chromo4 qPCR systems.
- Uniform ultra-thin wall thickness facilitates optimal thermal transfer.
- Free of DNase-/RNase and nonpyrogenic.
- No skirt, low-profile plate design can be sealed with strip caps, Axymat, or sealing film.
- Fits 0.1 mL thermal cycler blocks.
- Ideal for fast and efficient PCR reactions.
법적 정보
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.