material
conical bottom wells
무균
non-sterile
특징
lid: no
skirt (half skirt)
제조업체/상표
Axygen Inc PCR-96-LP-AB-C
Corning
포장
pkg of 4x25plates/cs
크기
96 wells
웰 용적
100 μL
색상
clear
적합성
suitable for (RTPCR)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Axygen® 96-well semi-skirted PCR microplate is ideal for ABI Fast PCR 7500, 7900 9800, Veriti and StepOne systems.
- Uniform ultra-thin wall thickness facilitates optimal thermal transfer.
- Free of DNase-/RNase and nonpyrogenic.
- Can be sealed with 8/12 strip caps, Axymat, or sealing film.
- Low profile design optimized for fast PCR.
Products are available in China only.
법적 정보
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.