material
flat cap
polypropylene cap
무균
non-sterile
제조업체/상표
Axygen Inc PCR-2CP-RT-C
Corning
포장
pkg of 10x125strips/cs
크기
0.2 mL
색상
clear
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
- Axygen® 1 x 8 strip flat PCR ultra-clear caps are specifically designed to fit 8 strip Real time PCR tubes.
- An even insertion cap ensures a tight seal to reduce evaporation.
- Flat cap strips feature ultra-clear upper surfaces, ideal for fluorescent, luminescent and real-time PCR.
- Light transmittance that is 75% higher than with standard strip caps.
- Manufactured with 99.9% pure virgin polypropylene.
법적 정보
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.