주요 문서
AXYPCR02DC
PCR tubes with domed caps
thin wall, size 0.2 mL, clear, pkg of 10x1000tubes/cs
동의어(들):
centrifuge tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.22
material
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
polypropylene cap
무균
non-sterile
제조업체/상표
Axygen Inc PCR-02D-C
Corning
포장
pkg of 10x1000tubes/cs
크기
0.2 mL
색상
clear
clear
피팅
cap (push fit)
적합성
suitable for PCR
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)