주요 문서
AXYPCR0104C
PCR strip tubes
with strip caps, 4 per strip, size 0.1 mL, clear, pkg of 10x250tubes/cs
동의어(들):
96 multiwell plate, 96 well PCR plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.11
material
cap (plugseal)
polypropylene
무균
non-sterile
제조업체/상표
Axygen Inc PCR-0104-C
Corning
포장
pkg of 10x250tubes/cs
크기
0.1 mL
색상
clear
clear
적합성
suitable for PCR
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
  • Made from 99.9% pure virgin polypropylene
  • RNase-/DNase-free and nonpyrogenic
  • Compatible with the Corbett rotor gene system
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)