material
pyramid bottom clear polypropylene wells
무균
non-sterile
특징
lid: no
skirt
포장
case of 25 ea
pack of 5 ea
25 ea of
제조업체/상표
Axygen Inc P-5ML-48-C
Corning
최대 용적
5 mL
5.0 mL
크기
48 wells
작업 용적
4.6 mL
적합성
suitable for PCR
결합 유형
non-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.