material
polypropylene
무균
non-sterile
제조업체/상표
Axygen Inc MTS-11-12-C
Corning
포장
pkg of 5x80strips/cs
크기
1.1 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
- Ensures positive sample identification due to one-way lid design, in conjunction with alpha-numeric grid
- DNase/RNase free and non-pyrogenic in nature
- Compatible with Tecan®, Beckman Coulter™, ANSI/SLAS 1-2004, microplates, and other robotic workstations
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Coulter is a trademark of Beckman Coulter, Inc.
Tecan is a registered trademark of Tecan Group AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.