주요 문서
AXYCPAXYGEM9650
High throughput crystallography plate
96 well, sitting drop
동의어(들):
96 multiwell plate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.13
material:
clear plate
clear polystyrene wells
material
clear plate
clear polystyrene wells
무균
non-sterile
포장
case of 50 ea
제조업체/상표
Axygen Inc
Corning
크기
96 wells
작업 용적
250 mL
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)