양식
film
제조업체/상표
Axygen Inc BF-400
Corning
포장
pkg of 10x100sheets/cs
크기
96 well
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Microplate sealing films are ideal for sealing plates in various laboratory applications including PCR and Real-Time PCR to ELISA and cell culture.
- The breathable rayon sealing films prevents sample contamination and are also suited for storage applications.
- Chemically resistant and can withstand varying temperatures.
- Enables efficient gas exchange for the cultivation of cellular and bacterial cultures.
- Suited for sealing polypropylene/polystyrene culture microplates, 96-well/384-well microplates, and other assay microplates.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.