생물학적 소스
bovine
설명
low endotoxin
무균
sterile-filtered
제품 라인
BioXtra
분석
7.0-8.0% protein basis (UV)
양식
liquid
분자량
66.4 kDa
정제법
cold ethanol and heatshock fractionation
기원
USA origin
농도
7.5% in DPBS
기술
cell culture | mammalian: suitable
불순물
≤13.0 EU/mL Endotoxin level
pH
6.5-7.5
외래 활성
Mycoplasma test (Negative)
cell growth >50%
배송 상태
ambient
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
관련 제품
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
이미 열람한 고객
문서
This page segues to comprehensive insights on how serum albumin and other important cell culture components affect the performance of serum-free cell culture systems used for biomanufacturing heterologous proteins including monoclonal antibodies. The page introduces the in vitro chemistry and biochemistry of albumin. These insights may also be applied to ex vivo and tissue engineering applications.