A8227
AH23848 hemicalcium salt
≥90% (HPLC), powder
동의어(들):
(4Z)-7-[(rel-1S,2S,5R)-5-((1,1′-Biphenyl-4-yl)methoxy)-2-(4-morpholinyl)-3-oxocyclopentyl]- 4-heptenoic acid hemicalcium salt
분석
≥90% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
H2O: insoluble
주관자
GlaxoSmithKline
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C(C[C@@H](OCC1=CC=C(C2=CC=CC=C2)C=C1)[C@H]3CC/C=C\CCC(O[Ca]OC(CC/C=C\CC[C@@H]4[C@H](OCC5=CC=C(C6=CC=CC=C6)C=C5)CC([C@H]4N7CCOCC7)=O)=O)=O)[C@H]3N8CCOCC8
InChI
1S/2C29H35NO5.Ca/c2*31-26-20-27(35-21-22-12-14-24(15-13-22)23-8-4-3-5-9-23)25(10-6-1-2-7-11-28(32)33)29(26)30-16-18-34-19-17-30;/h2*1-5,8-9,12-15,25,27,29H,6-7,10-11,16-21H2,(H,32,33);/q;;+2/p-2/b2*2-1-;/t2*25-,27-,29+;/m11./s1
InChI key
JDEBIDDIERGZQY-XVFRBOAOSA-L
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
관련 콘텐츠
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research