주요 문서
A5539
Sigma-Aldrich
AAT Media Supplement (50×) Hybri-Max
γ-irradiated, lyophilized powder, BioXtra, suitable for hybridoma
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352207
NACRES:
NA.75
Quality Level
무균
γ-irradiated
제품 라인
BioXtra
양식
lyophilized powder
기술
cell culture | hybridoma: suitable
불순물
endotoxin, tested
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
재구성
Reconstitute contents of vial with 10 mL sterile cell culture medium. Stock solution is sufficient to prepare 500 mL medium. Final working concentration: 75 μM adenine, 0.8 μM aminopterin, 16 μM thymidine.
법적 정보
Hybri-Max is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 2 - Repr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)