A4562
5-(N,N-Dimethyl)amiloride hydrochloride
동의어(들):
3-Amino-N-(aminoiminoethyl)-5-(dimethylamino)-6-chloropyrazinecarboxamide hydrochloride, DMA
About This Item
추천 제품
양식
powder
Quality Level
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl.CN(C)c1nc(N)c(nc1Cl)C(=O)\N=C(\N)N
InChI
1S/C8H12ClN7O.ClH/c1-16(2)6-4(9)13-3(5(10)14-6)7(17)15-8(11)12;/h1-2H3,(H2,10,14)(H4,11,12,15,17);1H
InChI key
IIUPTHVVXMBJMQ-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... SCNN1A(6337) , SCNN1B(6338) , SCNN1D(6339) , SCNN1G(6340) , SLC9A1(6548)
mouse ... Scnn1a(20276) , Scnn1b(20277) , Scnn1d(140501) , Scnn1g(20278)
rat ... Scnn1a(25122) , Scnn1b(24767) , Scnn1g(24768) , Slc9a1(24782) , Slc9a2(24783) , Slc9a3(24784)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable