material
translucent polycarbonate
translucent polypropylene screw closure
특징
For use with 250 mL tubes (style 3120,3121, 3122, 3127, 3140, and 3141)
포장
pack of 6 ea
제조업체/상표
Nalgene® DS3125-0250
기술
centrifugation: suitable
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
- For use with Nalgene 250ml centrifuge bottles catalog numbers 3120-0250, 3121-0250, 3122-0250, 3127-0250, 3140-0250 and 3141-0250
- Adapts Nalgene 250ml centrifuge bottles to fit in Thermo Scientific Sorval GSA rotors
- Molded of white, low-density polyethylene
기타 정보
For all 250-ml centrifuge bottles used in Sorvall six-place GSA rotors.
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객