A1935
Photobiotin acetate salt
For labeling DNA probes for hybridizations
동의어(들):
Biotin {3-[3-(4-azido-2-nitroanilino)-N-methylpropylamino]propylamide} acetate salt, N-(4-Azido-2-nitrophenyl)-N′-(3-biotinylaminopropyl)-N′-methyl-1,3-propanediamine acetate salt
About This Item
추천 제품
Grade
Molecular Biology
Quality Level
분석
≥95%
양식
film or powder
solubility
H2O: 10 mg/mL (Stable for at least 5 months if kept frozen and protected from light.)
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(O)=O.CN(CCCNC(=O)CCCC[C@@H]1SCC2NC(=O)NC12)CCCNc3ccc(cc3[N+]([O-])=O)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C23H35N9O4S.C2H4O2/c1-31(12-4-10-25-17-9-8-16(29-30-24)14-19(17)32(35)36)13-5-11-26-21(33)7-3-2-6-20-22-18(15-37-20)27-23(34)28-22;1-2(3)4/h8-9,14,18,20,22,25H,2-7,10-13,15H2,1H3,(H,26,33)(H2,27,28,34);1H3,(H,3,4)/t18-,20-,22-;/m0./s1
InChI key
FFBLNTOMOSLSQM-AYEYRVMASA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
주의사항
관련 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable