A1651
Adenosine 3′-phosphate 5′-phosphosulfate lithium salt hydrate
≥60%
동의어(들):
3′-Phosphoadenosine 5′-phosphosulfate lithium salt, APPS, Active sulfate, PAPS
About This Item
추천 제품
양식
powder
Quality Level
농도
≥60%
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
SMILES string
[Li+].[Li+].[Li+].[Li+].[P](=O)([O-])([O-])O[C@@H]1[C@H](O[C@H]([C@@H]1O)[n]2c3ncnc(c3nc2)N)CO[P](=O)([O-])O[S](=O)(=O)[O-].O
InChI
1S/C10H15N5O13P2S.4Li.H2O/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-6(16)7(27-29(17,18)19)4(26-10)1-25-30(20,21)28-31(22,23)24;;;;;/h2-4,6-7,10,16H,1H2,(H,20,21)(H2,11,12,13)(H2,17,18,19)(H,22,23,24);;;;;1H2/q;4*+1;/p-4/t4-,6-,7-,10-;;;;;/m1...../s1
InChI key
UGODCLHJOJPPHP-AZGWGOJFSA-J
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
품질
주의사항
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable