양식
PBS solution
분자량
antigen ~78 kDa
종 반응성
human
기술
western blot: 1:250-1:1,000 using human testis lysate
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... DCLRE1C(64421)
일반 설명
Artemis is a novel protein that is involved in V(D)J recombination and DNA repair. Genetic mutations in artemis can cause radiosensitive severe combined immunodeficiency (RS-SCID) in humans.
면역원
synthetic peptide corresponding to the human artemis protein (amino acids 677-692).
애플리케이션
Rabbit anti-artemis can be used for western blot (1:250-1:1,000) assays.
물리적 형태
Solution of 1 mg/mL in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.