주요 문서
96063
Sigma-Aldrich
Coumestrol dimethyl ether
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥95% (HPLC)
동의어(들):
7,12-Dimethoxy-coumestan
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H12O5
CAS Number:
Molecular Weight:
296.27
Beilstein:
286103
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
제품 라인
BioReagent
Quality Level
분석
≥95% (HPLC)
양식
powder
solubility
DMSO: soluble
형광
λex 325 nm; λem 421 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
λex 377 nm; λem 437 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (reaction product, free coumetrol)
적합성
suitable for fluorescence
SMILES string
COc1ccc-2c(OC(=O)c3c-2oc4cc(OC)ccc34)c1
InChI
1S/C17H12O5/c1-19-9-3-5-11-13(7-9)21-16-12-6-4-10(20-2)8-14(12)22-17(18)15(11)16/h3-8H,1-2H3
InChI key
PXHLPCBBXPHBHP-UHFFFAOYSA-N
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)