93205
β-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate disodium salt
≥97% (calc. based on dry substance, enzymatic)
동의어(들):
β-NADH phosphate disodium salt, β-NADP-Na2, Triphosphopyridine nucleotide disodium salt
분석
≥97% (calc. based on dry substance, enzymatic)
양식
powder
불순물
≤7% water
양이온 미량물
Ca: ≤1000 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
K: ≤1000 mg/kg
Mg: ≤500 mg/kg
Mn: ≤350 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].NC(=O)c1ccc[n+](c1)C2O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](OP(O)([O-])=O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C21H28N7O17P3.2Na/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;;/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,5-6H2,(H7-,22,23,24,25,32,33,34,35,36,37,38,39);;/q;2*+1/p-2/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20?,21-;;/m1../s1
InChI key
WSDDJLMGYRLUKR-FHQWUTKFSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable