주요 문서
90312
Sigma-Aldrich
Micro particles based on melamine resin, FITC-marked
size: 2 μm
동의어(들):
Melamine-formaldehyde resin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
NACRES:
NA.32
Quality Level
양식
aqueous suspension
농도
2.5% (solids)
입자 크기
2 μm std dev <0.1 μm, coeff var <5%
형광
λex 490 nm; λem 525 nm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
분석 메모
For every lot, exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0.01 μm using a Coulter Multisizer.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)