주요 문서
90008
Sigma-Aldrich
Blue Dextran
average mol wt 5,000
동의어(들):
Blue Dextran 5, Dextran blue from Leuconostoc mesenteroides
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
NACRES:
NA.32
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
양식
powder
분자량
average mol wt 5,000
손실
≤10% loss on drying
용량
0.01-0.08 mmol/g loading
저장 온도
−20°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
문서
Additional information about FITC-labelled polysaccarides including FITC-Dextran, FITC-DEAE-dextran (FDD), FITC-carboxymethyl-dextran (FCM-Dextran). This page discusses the impact of weight-average molecular weight on the respective molecule dimensions and other physical properties