주요 문서
87961
Sigma-Aldrich
Tetranitroblue tetrazolium chloride
≥85% (AT)
동의어(들):
3,3′-(3,3′-Dimethoxy-4,4′-biphenylene)bis[2,5-bis(p-nitrophenyl)-2H-tetrazolium chloride], TNBT, Tetranitrotetrazolium blue chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C40H28Cl2N12O10
CAS Number:
Molecular Weight:
907.63
Beilstein:
3897475
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
분석
≥85% (AT)
양식
powder or crystals
무기 잔류물
≤0.1%
손실
≤25% loss on drying
mp
~170 °C (dec.)
solubility
2-methoxyethanol: 0.090 g/10 mL (hot)
SMILES string
[Cl-].[Cl-].COc1cc(ccc1-[n+]2nc(nn2-c3ccc(cc3)[N+]([O-])=O)-c4ccc(cc4)[N+]([O-])=O)-c5ccc(c(OC)c5)-[n+]6nc(nn6-c7ccc(cc7)[N+]([O-])=O)-c8ccc(cc8)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C40H28N12O10.2ClH/c1-61-37-23-27(7-21-35(37)47-43-39(25-3-9-31(10-4-25)49(53)54)41-45(47)29-13-17-33(18-14-29)51(57)58)28-8-22-36(38(24-28)62-2)48-44-40(26-5-11-32(12-6-26)50(55)56)42-46(48)30-15-19-34(20-16-30)52(59)60;;/h3-24H,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
VCESGVLABVSDRO-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
crystallized with ~2 mol ethanol
기타 정보
Review: Tetrazolium salts and formazans; Detection of hydrolases (with indoxyl substrates)
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Carc. 1B
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)