87128
Tetracycline
98.0-102.0% (HPLC)
동의어(들):
Tetracycline HCL, Tetracycline Monohydrochloride
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
분석
98.0-102.0% (HPLC)
양식
powder or crystals
색상
faint yellow to dark yellow
mp
172-174 °C (dec.)
항생제 활성 스펙트럼
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
동작 모드
protein synthesis | interferes
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@H]3C(=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(C(N)=O)=C1O)C(=O)c4c(O)cccc4[C@@]3(C)O
InChI
1S/C22H24N2O8/c1-21(31)8-5-4-6-11(25)12(8)16(26)13-9(21)7-10-15(24(2)3)17(27)14(20(23)30)19(29)22(10,32)18(13)28/h4-6,9-10,15,25,27-28,31-32H,7H2,1-3H3,(H2,23,30)/t9-,10-,15-,21+,22-/m0/s1
InChI key
OFVLGDICTFRJMM-WESIUVDSSA-N
유전자 정보
human ... CYP1A2(1544) , TERT(7015)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
Mode of Resistance: The effects are inactivated via a loss of cell wall permeability.
Antimicrobial spectrum: Includes a wide range of antimicrobial activity against gram-positive and gram-negative bacteria.
포장
기타 정보
관련 제품
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable