주요 문서
80881
Sigma-Aldrich
DEAE-Dextran
average mol wt 40,000
동의어(들):
Diethylaminoethyl-Dextran
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
NACRES:
NA.32
양식
powder
Quality Level
분자량
average mol wt 40,000
구성
nitrogen content, 2-5%
손실
≤10% loss on drying
저장 온도
−20°C
SMILES string
O(CCC)C(=O)c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C11H14O2/c1-3-8-13-11(12)10-6-4-9(2)5-7-10/h4-7H,3,8H2,1-2H3
InChI key
LRNBWFXCDULFQF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
문서
Additional information about FITC-labelled polysaccarides including FITC-Dextran, FITC-DEAE-dextran (FDD), FITC-carboxymethyl-dextran (FCM-Dextran). This page discusses the impact of weight-average molecular weight on the respective molecule dimensions and other physical properties