주요 문서
79033
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1,2-Octanediol
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
동의어(들):
Octane-1,2-diol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)5CH(OH)CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
146.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
분석
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
양식
flakes
SMILES string
CCCCCC[C@@H](O)CO
InChI
1S/C8H18O2/c1-2-3-4-5-6-8(10)7-9/h8-10H,2-7H2,1H3/t8-/m1/s1
InChI key
AEIJTFQOBWATKX-MRVPVSSYSA-N
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)