주요 문서
76485
Sigma-Aldrich
Malate Dehydrogenase (carboxylating)
≥4.0 U/mg
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
EC 번호:
UNSPSC 코드:
12352202
NACRES:
NA.54
양식
powder
특이 활성도
≥4.0 U/mg
저장 온도
−20°C
단위 정의
1 U corresponds to the amount of enzyme which reduces 1 μmol NADP per minute at pH 7.0 and 30°C
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)