분석
≥90% (HPLC)
양식
solid
불순물
≤12% water
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Li+].[Li+].[Li+].[Li+].CC(C)(COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1OP([O-])([O-])=O)n2cnc3c(N)ncnc23)[C@@H](O)C(=O)NCCC(=O)NCCSC(=O)CC(O)=O
InChI
1S/C24H38N7O19P3S.4Li/c1-24(2,19(37)22(38)27-4-3-13(32)26-5-6-54-15(35)7-14(33)34)9-47-53(44,45)50-52(42,43)46-8-12-18(49-51(39,40)41)17(36)23(48-12)31-11-30-16-20(25)28-10-29-21(16)31;;;;/h10-12,17-19,23,36-37H,3-9H2,1-2H3,(H,26,32)(H,27,38)(H,33,34)(H,42,43)(H,44,45)(H2,25,28,29)(H2,39,40,41);;;;/q;4*+1/p-4/t12-,17-,18-,19+,23-;;;;/m1..../s1
InChI key
DQLXXYMNINXQSV-QTRRCMKVSA-J
생화학적/생리학적 작용
기타 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable