56968
Sparfloxacin
≥98.0% (HPLC)
동의어(들):
5-Amino-1-cyclohexyl-7-(cis-3,5-dimethylpiperazino)-6,8-difluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
synthetic
분석
≥98.0% (HPLC)
양식
powder
색상
white to light yellow
항생제 활성 스펙트럼
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
mycoplasma
동작 모드
enzyme | inhibits
SMILES string
C[C@H]1CN(C[C@@H](C)N1)c2c(F)c(N)c3C(=O)C(=CN(C4CC4)c3c2F)C(O)=O
InChI
1S/C19H22F2N4O3/c1-8-5-24(6-9(2)23-8)17-13(20)15(22)12-16(14(17)21)25(10-3-4-10)7-11(18(12)26)19(27)28/h7-10,23H,3-6,22H2,1-2H3,(H,27,28)/t8-,9+
InChI key
DZZWHBIBMUVIIW-DTORHVGOSA-N
유전자 정보
human ... KCNH1(3756) , TOP2A(7153)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
포장
기타 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable