Grade
analytical standard
Quality Level
양식
aqueous suspension
교차
0 % cross-linked
농도
5% (solids)
입자 크기
1 μm
bp
30-80 °C
mp
240 °C
응용 분야
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
형식
neat
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Designed for identifying the particle size distribution (PSD) profile of a particle system.
The particle size of 1 μm is qualified using Coulter multisizer III.
The particle size of 1 μm is qualified using Coulter multisizer III.
애플리케이션
Used to calibrate and monitor particle size instruments and particle counters.
특징 및 장점
- suitable for routine instrument calibration checking, testing and corrections
- particle size traceable to Community Bureau of Reference (BCR) standards
- available in 5 mL pack size as a neat sample
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.