주요 문서
55723
SAFC
1-(3-Isothiocyanatobenzyl)-4-[2-(3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-6-yl)-5-oxazolyl]pyridinium bromide
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPCE)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C25H20BrN3O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
506.41
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
제품 라인
BioReagent
Quality Level
분석
≥90% (HPCE)
양식
solid
형광
λex 384 nm; λem 531 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
적합성
suitable for fluorescence
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[Br-].S=C=Nc1cccc(C[n+]2ccc(cc2)-c3cnc(o3)-c4ccc5OCCCc5c4)c1
InChI
1S/C25H20N3O2S.BrH/c31-17-27-22-5-1-3-18(13-22)16-28-10-8-19(9-11-28)24-15-26-25(30-24)21-6-7-23-20(14-21)4-2-12-29-23;/h1,3,5-11,13-15H,2,4,12,16H2;1H/q+1;/p-1
InChI key
ZLHULGGTEHEJGJ-UHFFFAOYSA-M
일반 설명
Class of highly photostable, water soluble fluorescent labels with large Stoke′s shift, high QY in aqueous media and pH tolerance. Relatively low extinction coefficient (Ε~>20,000 in EtOH).
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Litak, P.T.;Kauffman, J.M.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 31, 457-457 (1994)