55328
8-Hydroxy-N,N,N′,N′,N″,N″-hexamethylpyrene-1,3,6-trisulfonamide
suitable for fluorescence, ≥95% (HPCE)
동의어(들):
8-Hydroxypyrene-1,3,6-tris(dimethylsulfonamide)
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H25N3O7S3
CAS Number:
Molecular Weight:
539.64
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
추천 제품
Quality Level
분석
≥95% (HPCE)
양식
solid
pKa
5.7
mp
276 °C (lit.)
solubility
DMF: soluble
DMSO: soluble
alcohols: soluble
형광
λex 490 nm; λem 545 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
적합성
suitable for fluorescence
SMILES string
CN(C)S(=O)(=O)c1cc(O)c2ccc3c(cc(c4ccc1c2c34)S(=O)(=O)N(C)C)S(=O)(=O)N(C)C
InChI
1S/C22H25N3O7S3/c1-23(2)33(27,28)18-11-17(26)13-7-8-15-19(34(29,30)24(3)4)12-20(35(31,32)25(5)6)16-10-9-14(18)21(13)22(15)16/h7-12,26H,1-6H3
InChI key
IMRMTOQIIAICNM-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
suitable as pH-indicator
기타 정보
Fluorescent pH indicator for the weakly acidic pH range and enzyme substrate reference standard
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
이미 열람한 고객
E. Koller et al.
Appl. Fluoresc. Technol., 1, 15-15 (1989)