항체 형태
culture supernatant
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
EP9, monoclonal
설명
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
포장
vial of 0.1 mL concentrate (453R-24)
vial of 0.1 mL concentrate Research Use Only (453R-24-RUO)
vial of 0.5 mL concentrate (453R-25)
bottle of 1.0 mL predilute ready-to-use (453R-27)
vial of 1.0 mL concentrate (453R-26)
vial of 1.0 mL concentrate Research Use Only (453R-26-RUO)
vial of 1.0 mL pre-dilute Research Use Only (453R-27-RUO)
bottle of 7.0 mL predilute ready-to-use (453R-28)
vial of 7.0 mL pre-dilute ready-to-use Research Use Only (453R-28-RUO)
제조업체/상표
Cell Marque®
기술
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:200 (concentrate)
제어
breast carcinoma ((breast ductal carcinoma in-situ)), colorectal carcinoma, ovarian carcinoma ((ovarian serous carcinoma)), urothelial carcinoma
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
시각화
nuclear
유전자 정보
human ... TP53(7157)
일반 설명
품질
Canada - IVD
European Union - IVD
Japan - RUO
결합
물리적 형태
제조 메모
Note: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
Download the latest released IFU
Note: This IFU may not apply to your specific product lot
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.