주요 문서
4369561
Sigma-Aldrich
iTRAQ® Reagents 3-Assay Duplex Trial Kit
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12161503
NACRES:
NA.84
저장 온도
−20°C
일반 설명
Contains iTRAQ® Reagents 114 and 117, cation-exhange buffers, cartridges, reaction solution and test mixture, for initial protocol development.
법적 정보
iTraq is a registered trademark of AB Sciex Pte. Ltd.
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
Flash Point (°F)
35.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
2.0 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)