주요 문서
38548
SAFC
1-[2-(Maleimido)ethyl]-4-[2-(3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-6-yl)-5-oxazolyl]pyridinium triflate
suitable for fluorescence, BioReagent, ≥90% (HPCE)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H20F3N3O7S
CAS Number:
Molecular Weight:
551.49
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
제품 라인
BioReagent
Quality Level
분석
≥90% (HPCE)
형광
λex 389 nm; λem 528 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
적합성
suitable for fluorescence
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.O=C1C=CC(=O)N1CC[n+]2ccc(cc2)-c3cnc(o3)-c4ccc5OCCCc5c4
InChI
1S/C23H20N3O4.CHF3O3S/c27-21-5-6-22(28)26(21)12-11-25-9-7-16(8-10-25)20-15-24-23(30-20)18-3-4-19-17(14-18)2-1-13-29-19;2-1(3,4)8(5,6)7/h3-10,14-15H,1-2,11-13H2;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChI key
FGUKXLKALCIXHR-UHFFFAOYSA-M
일반 설명
New class of highly photostable, water soluble fluorescent labels with large Stoke′s shift, high QY in aqueous media and pH tolerance. Major disadvantage: rel. low extinction coefficient (Ε slightly >20′000 in EtOH).
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Litak, P.T.;Kauffman, J.M.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 31, 457-457 (1994)