주요 문서
31190
Sigma-Aldrich
D.E.R. 732
used as embedding medium
동의어(들):
Epoxy-Resin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352106
NACRES:
NA.25
Quality Level
양식
liquid
애플리케이션
D.E.R. 732 is an aliphatic diepoxide which, when blended with conventional resins, imparts flexibility, elongation and improved impact; serves as a viscosity reducer
법적 정보
D.E.R. is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
New embedding with D.E.R. 732 and Epon 812.
H Kushida
Journal of electron microscopy, 15(2), 96-98 (1966-01-01)