26978
Choline chloride
BioUltra, ≥99.0% (AT)
동의어(들):
(2-Hydroxyethyl)trimethylammonium chloride
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
reagent grade
제품 라인
BioUltra
분석
≥99.0% (AT)
양식
powder or crystals
불순물
insoluble matter, passes filter test
색상
colorless to white
pH
5.0-7.5 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
302-305 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
음이온 미량물
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
양이온 미량물
Al: ≤5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV 흡수
λ: 260 nm Amax: 0.015
λ: 280 nm Amax: 0.010
SMILES string
[Cl-].C[N+](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14NO.ClH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
기질
기타 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable