주요 문서
16328
Sigma-Aldrich
O-[2-(Boc-amino)ethyl]-O′-(2-maleimidoethyl)ethylene glycol
≥96.0% (HPLC)
동의어(들):
tert-Butyl {2-{2-[2-(2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)ethoxy]ethoxy}ethyl}carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H24N2O6
CAS Number:
Molecular Weight:
328.36
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
분석
≥96.0% (HPLC)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)NCCOCCOCCN1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C15H24N2O6/c1-15(2,3)23-14(20)16-6-8-21-10-11-22-9-7-17-12(18)4-5-13(17)19/h4-5H,6-11H2,1-3H3,(H,16,20)
InChI key
ANPNLGYUZZQPEV-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)