주요 문서
14531C
SAFC
EX-CELL® EBx PRO-I Serum-Free Media
Animal-component free, without L-glutamine, without phenol red, liquid, suitable for cell culture
동의어(들):
EX-CELL® EBx Serum-Free Media
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352207
NACRES:
NA.75
Quality Level
설명
Animal-component-free, low protein
for research or for further manufacturing use
양식
liquid
재고 정보
not available in Japan
기술
cell culture | mammalian: suitable
성분
L-glutamine: no
phenol red: no
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
EBx is a trademark of Vivalis SA
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)