주요 문서
137275
SAFC
Glycine hydrochloride
EMPROVE® EVOLVE
동의어(들):
Glycine hydrochloride, Aminoacetic acid, Aminoethanoic acid, Glycocoll
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2NCH2CO2H · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
111.53
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
제품 라인
EMPROVE® EVOLVE
양식
powder
기술
cell culture | mammalian: suitable
불순물
endotoxin, microbial, heavy metals, arsenic and trace impurities; tested
mp
176-180 °C (lit.)
적합성
suitable for manufacturing use
외래 활성
Cytotoxicity; tested
저장 온도
2-30°C
SMILES string
Cl.NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2.ClH/c3-1-2(4)5;/h1,3H2,(H,4,5);1H
InChI key
IVLXQGJVBGMLRR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
Inhibitory neurotransmitter in spinal cord, allosteric regulator of NMDA receptors.
법적 정보
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Storage Class Code
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)