137265
HEPES sodium salt
EMPROVE® EVOLVE
동의어(들):
HEPES, Sodium Salt, 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulfonic acid sodium salt, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(2-ethanesulfonic acid) sodium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H17N2NaO4S
CAS Number:
Molecular Weight:
260.29
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161700
추천 제품
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
제품 라인
EMPROVE® EVOLVE
양식
powder
기술
cell culture | mammalian: suitable
불순물
Endotoxin, microbial, and trace metals; tested
pH
6.8-8.2
유용한 pH 범위
6.8-8.2
pKa(25 °C)
7.5
pKa
7.5
적합성
suitable for manufacturing use
외래 활성
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Na+].OCCN1CCN(CC1)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S.Na/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14;/h11H,1-8H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
InChI key
RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
HEPES Sodium is a biological buffer often referred to as a “Good′s” buffer. HEPES Sodium, used in conjunction with HEPES, is the most commonly used biological buffer formulation since the pKa of the buffer is 7.31 which corresponds to the physiological pH of 7.36. HEPES Sodium is considered to be non-toxic to culture cell lines, highly water soluble and provides high-solution clarity.HEPES Sodium is used in cell culture media, biopharmaceutical buffer formulations (both upstream and downstream) and diagnostic reagent formulations.
법적 정보
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.