제품 라인
BioReagent
Quality Level
분석
≥90% (HPLC)
≥90% (degree of coupling)
제조업체/상표
ATTO-TEC GmbH
solubility
DMF: soluble
DMSO: soluble
acetonitrile: soluble
λ
in acetonitrile (with 0.1% acetic acid)
UV 흡수
λ: 496-502 nm Amax
적합성
suitable for fluorescence
저장 온도
−20°C
SMILES string
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CN(C)c1ccc2C=C3C=C\C(C=C3N(CCCC(=O)ON4C(=O)CCC4=O)c2c1)=[N+](\C)C
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CN(C)c1ccc2C=C3C=C\C(C=C3N(CCCC(=O)ON4C(=O)CCC4=O)c2c1)=[N+](\C)C
InChI
1S/C25H29N4O4.ClHO4/c1-26(2)19-9-7-17-14-18-8-10-20(27(3)4)16-22(18)28(21(17)15-19)13-5-6-25(32)33-29-23(30)11-12-24(29)31;2-1(3,4)5/h7-10,14-16H,5-6,11-13H2,1-4H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
InChI key
QYNYOHCMTHAQIE-UHFFFAOYSA-M
애플리케이션
기타 정보
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
이미 열람한 고객
문서
Fluorescent Labeling of Peptides