S9663
Sodium arsenate dibasic heptahydrate
ACS reagent, ≥98%
동의어(들):
Disodium hydrogen arsenate heptahydrate, di-Sodium hydrogen arsenate heptahydrate
About This Item
추천 제품
Grade
ACS reagent
Quality Level
분석
≥98%
98.0-102.0%
양식
powder
불순물
≤0.005% Insoluble matter
pH
8.5-9 (25 °C, 50 g/L)
음이온 미량물
arsenite (As2O3): ≤0.01%
chloride (Cl-): ≤0.001%
nitrate (NO3-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
양이온 미량물
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].O[As]([O-])([O-])=O
InChI
1S/AsH3O4.2Na.7H2O/c2-1(3,4)5;;;;;;;;;/h(H3,2,3,4,5);;;7*1H2/q;2*+1;;;;;;;/p-2
InChI key
KOLXPEJIBITWIQ-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객