추천 제품
vapor density
2.48 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
26.98 psi
grade
puriss. p.a.
분석
≥99.0% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
500 °F
expl. lim.
~8.3 %
기술
GC/GC: suitable
불순물
≤0.05% water
증발 잔류물
≤0.002%
refractive index
n20/D 1.358 (lit.)
n20/D 1.358
bp
35-36 °C (lit.)
mp
−130 °C (lit.)
solubility
ethanol: soluble(lit.)
density
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
양이온 미량물
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES string
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
InChI key
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
-40.0 °F
Flash Point (°C)
-40 °C