주요 문서
688363
Sigma-Aldrich
Molecular sieves, 4 Å
powder, activated, −325 mesh particle size
동의어(들):
SYLOSIV® A4, Sodium Alumino-Silicate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Na12[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
23201100
eCl@ss:
32110204
NACRES:
NA.21
Quality Level
양식
powder
입자 크기
−325 mesh
공극 크기
4 Å
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Molecular sieves are made up of three dimensional interconnecting networks of silica and alumina tetrahedral. These crystalline metal aluminosilicates have uniform cavities to selectively adsorb specific size molecules. A 4A molecular sieve has an effective pore size of 4Å.
애플리케이션
Molecules with an effective diameter of 4 Å, including H2O, H2S, CO2, SO2, C2H4 and C3H6 are adsorbed.
법적 정보
SYLOSIV is a registered trademark of W.R. Grace & Co.-Conn.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)