About This Item
14.9 mmHg ( 20 °C)
추천 제품
Agency
USP/NF
reag. Ph. Eur.
vapor density
2.1 (vs air)
vapor pressure
10 mmHg ( 147 °C)
14.9 mmHg ( 20 °C)
grade
puriss. p.a.
분석
≥99.5% (GC)
autoignition temp.
700 °F
expl. lim.
13.7 %
기술
GC/GC: suitable
불순물
≤0.001% free acid (as C2H5COOH)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.01% acetone (GC)
≤0.01% propionaldehyde
≤0.05% 2-propanol
≤0.05% ethanol (GC)
≤0.05% methanol (GC)
≤0.05% water (Karl Fischer)
refractive index
n20/D 1.384 (lit.)
bp
97 °C (lit.)
mp
−127 °C (lit.)
density
0.804 g/mL at 25 °C (lit.)
양이온 미량물
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES string
CCCO
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI key
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
71.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
22 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.