주요 문서
334278
Sigma-Aldrich
Molecular sieves, 3 Å
pellets, 3.2 mm
동의어(들):
Molecular Sieve UOP Type 3Å
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
KnNa12-n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
23201100
eCl@ss:
32110204
NACRES:
NB.24
양식
pellets
Quality Level
입자 크기
3.2 mm
공극 크기
3 Å
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)