추천 제품
Grade
HPLC grade
Quality Level
vapor density
~2 (vs air)
vapor pressure
5.32 psi ( 20 °C)
분석
≥75% cyclopentane basis
양식
liquid
autoignition temp.
682 °F
expl. lim.
8.7 %
기술
HPLC: suitable
증발 잔류물
<0.0003%
refractive index
n20/D 1.405 (lit.)
bp
50 °C (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
density
0.751 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV 흡수
λ: 198 nm Amax: 1.0
λ: 210 nm Amax: 0.50
λ: 220 nm Amax: 0.10
λ: 240-400 nm Amax: 0.01
응용 분야
food and beverages
SMILES string
C1CCCC1
InChI
1S/C5H10/c1-2-4-5-3-1/h1-5H2
InChI key
RGSFGYAAUTVSQA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
-4.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-20 °C - closed cup
프로토콜
-1,3-Dimethylcyclopentane; 1,1-Dimethylcyclopentane; 2,2,3-Trimethylpentane; 2,2-Dimethylbutane; 2,2-Dimethylhexane; 2,2-Dimethylpentane; 2,3-Dimethylbutane; 2,3-Dimethylhexane; 2,4-Dimethylheptane; 2,4-Dimethylpentane; 2,5-Dimethylheptane; 2-Methylhexane; 2-Methylpentane; 3,3-Dimethylpentane; 3,4-Dimethylhexane; 3-Ethylpentane; 3-Methyloctane; 4-Methylheptane; Ethylbenzene; Ethylcyclopentane; 2,6-Dimethylheptane; 3-Ethylheptane