추천 제품
Grade
HPLC grade
Quality Level
vapor density
2.6 (vs air)
vapor pressure
11.17 psi ( 20 °C)
분석
≥99.5%
양식
liquid
autoignition temp.
788 °F
정제법
glass distillation
expl. lim.
8.3 %
기술
HPLC: suitable
불순물
<0.020% water
증발 잔류물
<0.0003%
refractive index
n20/D 1.354 (lit.)
bp
30 °C (lit.)
mp
-160 °C
density
0.62 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV 흡수
λ: 192 nm Amax: 1.00
λ: 210 nm Amax: 0.30
λ: 220 nm Amax: 0.07
λ: 240-400 nm Amax: 0.01
응용 분야
food and beverages
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCC(C)C
InChI
1S/C5H12/c1-4-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
InChI key
QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
-59.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-51 °C - closed cup
이미 열람한 고객
프로토콜
2-Butene; 2-Methylbutane; 1,3-Butadiene; Propyne
Protocol for GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH
-Xylene; Nonane; Propylbenzene; Mesitylene; 1,2,4-Trimethylbenzene; 1,2,3-Trimethylbenzene; 1,3-Diethylbenzene; 1,4-Dimethyl-2-ethylbenzene; 1,2-Dimethyl-4-ethylbenzene; Durene; 1,2,3,5-Tetramethylbenzene; 1,2,3,5-Tetramethylbenzene; 2-Methylnaphthalene (β)
GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH, Isothermal