주요 문서
Z802921
Hellma® absorption cuvettes, ultra Micro
Suprasil® quartz, spectral range 200-2500, pathlength 5 mm, chamber volume 2.5 μL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
SB.32
material
Suprasil® quartz
설명
2 windows
제조업체/상표
Hellma 105-210-QS
파라미터
200-2500 spectral range
기술
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
높이 × 너비 × 깊이
40 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
개구 높이
~0.08
중앙 높이
15 mm
챔버 용적
2.5 μL
경로길이
5 mm
검출 방법
photometric
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
With PTFE stopper, 2 polished windows
법적 정보
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)